Fontos dokumentumok
116807
3-Phenylbutyric acid
98%
Szinonimák:
(±)-3-Phenylbutyric acid, (±)-β-Methylhydrocinnamic acid
Teszt
98%
Forma
solid
bp
170-172 °C/20 mmHg (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
sűrűség
1.515 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
phenyl
SMILES string
CC(CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(7-10(11)12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZZEWMYILWXCRHZ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?