Fontos dokumentumok
P1659
Pelargonidin chloride
Szinonimák:
3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavylium chloride, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzopyrylium chloride, Pelargonidol chloride
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].Oc1ccc(cc1)-c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O
InChI
1S/C15H10O5.ClH/c16-9-3-1-8(2-4-9)15-13(19)7-11-12(18)5-10(17)6-14(11)20-15;/h1-7H,(H3-,16,17,18,19);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPVZJXMTXCOTJN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Antioxidant and anthocyanidin:
- Found in various natural sources evaluated for inhibitory effects on colon and liver cancer cells
- Used as hyroperoxide and hydrogen peroxide scavenging substance
- Used to study relationship between structure, antioxidant capacity and redox potentials
- Studied to determine the mechanism of radical-scavenging
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.