Merck
PHL89755
Petunidin 3-glucoside chloride
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Petunidin 3-O-β-D-glucoside chloride, Petunidin 3-O-β-D-glucopyranoside, Petunidin 3-glucoside, Petunidin 3-glucoside chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H23ClO12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
514.86
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.[o+]1c2c(c(cc(c2)O)O)cc(c1c4cc(c(c(c4)O)[O-])OC)O[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO
InChI
1S/C22H22O12.ClH/c1-31-14-3-8(2-12(26)17(14)27)21-15(6-10-11(25)4-9(24)5-13(10)32-21)33-22-20(30)19(29)18(28)16(7-23)34-22;/h2-6,16,18-20,22-23,28-30H,7H2,1H3,(H3-,24,25,26,27);1H/t16-,18-,19+,20-,22-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBKZHMZCXXQMOX-YATQZQGFSA-N
Related Categories
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)