Fontos dokumentumok
52926
Pelargonin chloride
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
3,5-Bis(glucosyloxy)-4′,7-dihydroxyflavylium chloride, Monardin, Pelargonidin 3,5-di-O-glucoside chloride
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
form
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Cl-].OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3c(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc(O)cc3[o+]c2-c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C27H30O15.ClH/c28-8-17-19(32)21(34)23(36)26(41-17)39-15-6-12(31)5-14-13(15)7-16(25(38-14)10-1-3-11(30)4-2-10)40-27-24(37)22(35)20(33)18(9-29)42-27;/h1-7,17-24,26-29,32-37H,8-9H2,(H-,30,31);1H/t17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-,26-,27-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DIRROHKULXIUCB-DHJOXOLYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3