Fontos dokumentumok
68120
Malvidin chloride
≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
3,4′,5,7-Tetrahydroxy-3′,5′-dimethoxyflavylium chloride, Malvidin, Oenidin chloride, Primulidin chloride, Syringidin chloride
Teszt
≥95.0% (HPLC)
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
[Cl-].COc1cc(cc(OC)c1O)-c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O
InChI
1S/C17H14O7.ClH/c1-22-14-3-8(4-15(23-2)16(14)21)17-12(20)7-10-11(19)5-9(18)6-13(10)24-17;/h3-7H,1-2H3,(H3-,18,19,20,21);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQIKOUUKQBTQBE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.