Fontos dokumentumok
79457
Cyanidin chloride
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
3,3′,4,5,7-Pentahydroxyflavylium chloride, Cyanidol chloride
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Cl-].Oc1cc(O)c2cc(O)c([o+]c2c1)-c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O6.ClH/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7;/h1-6H,(H4-,16,17,18,19,20);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
COAWNPJQKJEHPG-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.