Merck
PHL80084
Pelargonidin chloride
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavylium chloride, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzopyrylium chloride, Pelargonidol chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H11ClO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
306.70
Beilstein:
3922945
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Cl-].Oc1ccc(cc1)-c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O
InChI
1S/C15H10O5.ClH/c16-9-3-1-8(2-4-9)15-13(19)7-11-12(18)5-10(17)6-14(11)20-15;/h1-7H,(H3-,16,17,18,19);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPVZJXMTXCOTJN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Alkalmazás
Involved in pharmacological studies investigating the use of flavonoids as inhibitors of CD38
Antioxidant and anthocyanidin:
  • Found in various natural sources evaluated for inhibitory effects on colon and liver cancer cells
  • Used as hyroperoxide and hydrogen peroxide scavenging substance
  • Used to study relationship between structure, antioxidant capacity and redox potentials
  • Studied to determine the mechanism of radical-scavenging
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antioxidant and anthocyanidin.
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)