Fontos dokumentumok
N21588
2-Nitrophenylhydrazine
97%
Szinonimák:
(2-Nitrophenyl)hydrazine, (o-Nitrophenyl)hydrazine, 1-(2-Nitrophenyl)hydrazine, 1-Hydrazino-2-nitrobenzene, 2-Hydrazino-1-nitrobenzene, o-(Hydrazino)nitrobenzene
Teszt
97%
form
powder
tartalmaz
30% water as stabilizer (minimum)
mp
91-93 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NNc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-8-5-3-1-2-4-6(5)9(10)11/h1-4,8H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FRBUNLLUASHNDJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)