Merck
M84410
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde
98%
Szinonimák:
NSC 87542
Méret kiválasztása
25 G
19 400,00 Ft
19 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
19 400,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.18
Beilstein:
106896
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
19 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.583 (lit.)
bp
114 °C/25 mmHg (lit.)
sűrűség
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(C)s1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VAUMDUIUEPIGHM-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
172.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
78 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)