Fontos dokumentumok
328464
2-Azetidinone
98%
Szinonimák:
β-Propiolactam, 2-Azacyclobutanone
Teszt
98%
bp
106 °C/15 mmHg (lit.)
mp
74-76 °C (lit.)
oldhatóság
chloroform: very soluble(lit.)
ethanol: very slightly soluble(lit.)
water: very soluble(lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1CCN1
InChI
1S/C3H5NO/c5-3-1-2-4-3/h1-2H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNFORVFSTILPAW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?