Merck
108707
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-pentanone
97%
Szinonimák:
Ethyl isopropyl ketone
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCOC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.16
Beilstein:
1698849
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
39021212
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.397 (lit.)
bp
113 °C (lit.)
sűrűség
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CCC(=O)C(C)C
InChI
1S/C6H12O/c1-4-6(7)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HYTRYEXINDDXJK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Methyl-3-pentanone may be used to study the stereochemistry of ketone enolization by lithium 2, 2, 6, 6-tetramethylpiperidide.
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Effects of lithium salts on the stereochemistry of ketone enolization by lithium 2, 2, 6, 6-tetramethylpiperidide (LiTMP). A convenient method for highly E-selective enolate formation.
Hall PL, et al.
Journal of the American Chemical Society, 113(25), 9571-9574 (1991)
Catherine E Garner et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 21(8), 1675-1688 (2007-02-23)
Little is known about the volatile organic compounds (VOCs) in feces and their potential health consequences. Patients and healthcare professionals have observed that feces often smell abnormal during gastrointestinal disease. The aim of this work was to define the volatiles
Profile of volatile metabolites in human urine.
A Zlatkis et al.
Clinical chemistry, 17(7), 592-594 (1971-07-01)