Merck
91241
Supelco
3-Hydroxy-2-methylbutyric acid, mixture of isomers
analytical standard
Szinonimák:
3-Hydroxy-2-methylbutanoic acid, Nilic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H10O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(C(C)C(C)O)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3(4(2)6)5(7)8/h3-4,6H,1-2H3,(H,7,8)
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)