Fontos dokumentumok
L050050
Sigma-Aldrich
Cap B1
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Szinonimák:
Cap B
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.21
típus
for DNA synthesis
Minőségi szint
termékcsalád
Proligo Reagents
Forma
liquid
tárolási körülmény
dry at room temperature
alkalmasság
conforms to structure (GC, Formulation)
kompatibilitás
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Általános leírás
Cap B1 solution, containing acetonitrile (ACN) and acetic anhydride, is mixed in situ with Cap A and Cap B2 solution during the capping (acetylation) reaction. Pyridine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.
Elkészítési megjegyzés
Acetonitrile / Acetic Anhydrid 6/4 (v/v)
Jogi információk
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 3
1 of 3