Fontos dokumentumok
L050150
Sigma-Aldrich
Cap B2
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Szinonimák:
Cap B
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.21
típus
for DNA synthesis
Minőségi szint
termékcsalád
Proligo Reagents
tárolási körülmény
dry at room temperature
szennyeződések
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
szín
clear
alkalmasság
conforms to structure (GC, Formulation)
kompatibilitás
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Általános leírás
Cap B solution, containing tetrahydrofuran (THF), pyridine and N-methylimidazole (NMI), is mixed in situ with Cap A solution during the capping (acetylation) reaction. Pyridine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.Tetrahydrofurane has been replaced by acetonitrile in ÄKTA Cap B1 and B2.Cap B is configured for ÄKTA formulation.
Elkészítési megjegyzés
Acetonitrile / Pyridine 4/6 (v/v)
Egyéb megjegyzések
Cap B2 solution, containing acetonitrile (ACN) and pyridine, is mixed in situ with Cap A and Cap B1 solution during the capping (acetylation) reaction.
Pyridine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.
Jogi információk
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
62.6 °F
Lobbanási pont (C)
17 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 3
1 of 3