Merck
JKA7148
Sigma-Aldrich
4arm-PEG20K
average Mn 20,000, 3arm-OH, 1arm-NH2, HCl Salt
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl)(CH2O(CH2CH2O)nH)3
UNSPSC kód:
51171641
NACRES:
NA.23
Terméknév
4arm-PEG20K 3arm-OH, 1arm-NH2, HCl Salt, average Mn 20000
Forma
solid
molekulatömeg
average Mn 20000
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)