Merck
JKA8022
Sigma-Aldrich
8arm-PEG20K
average MN 20,000, Succinimidyl Glutarate, hexaglycerol core
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
R(O(CH2CH2O)nCOCH2CH2CH2COOC4H4O2N)8
UNSPSC kód:
51171641
NACRES:
NA.23
product name
8arm-PEG20K-Succinimidyl Glutarate, Hexaglycerol core, average Mn 20000
form
solid
molekulatömeg
average Mn 20000
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tong, X. and F. Yang
Biomaterials, 35(6) (2014)