Merck
JKA7031
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average MN 10,000, Succinimidyl Glutarate, pentaerythritol core, amine reactive
Szinonimák:
4arm-PEG-Succinimidyl Glutarate, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
C(CH2O(CH2CH2O)nCOCH2CH2CH2COOC4H4O2N)4
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Terméknév
4arm-PEG10K-Succinimidyl Glutarate, pentaerythritol core, average Mn 10,000
Forma
solid
molekulatömeg
average Mn 10,000
reakcióalkalmasság
reactivity: amine reactive
polimer felépítés
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OCCO
Általános leírás
4arm PEG Succinimidyl Glutarate. Hydrogel PEG. Cleavable PEG linker. The ester linker between PEG and NHS ester enables the feature of “degradable" hydrogels.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sargeant, T.D., et al.
Acta Biomaterialia, 8(1) (2012)
Cikkek
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.