Merck
JKA7038
Sigma-Aldrich
4arm-PEG20K
average MN 20,000, Succinimidyl Carboxymethyl Ester, amine reactive
Szinonimák:
4arm-PEG-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N)4
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
4arm-PEG20K-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, average Mn 20,000
form
solid
molekulatömeg
average Mn 20,000
reakcióalkalmasság
reactivity: amine reactive
polimer felépítés
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
4arm PEG SCM (4arm PEG NHS Ester). Hydrogel PEG. This is the activated form of 4ARM-COOH.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Santi, D.V., et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 57(6) (2014)
Cencer, M., et al.
Biomacromolecules (2014)
Cikkek
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.