Merck
JKA7069
Sigma-Aldrich
4arm-PEG40K-Succinimidyl Succinate
average Mn 40,000
Szinonimák:
4arm-PEG-Succinimidyl Succinate
About This Item
Lineáris képlet:
C(CH2O(CH2CH2O)nCOCH2CH2COOC4H4O2N)4
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Forma
solid
molekulatömeg
average Mn 40,000
reakcióalkalmasság
reactivity: amine reactive
polimer felépítés
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
4arm PEG Succinimidyl Succinate. Hydrogel PEG. Cleavable PEG linker. The ester linker between PEG and NHS ester enables the feature of “degradable" hydrogels.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.