Merck
JKA5036
Sigma-Aldrich
Maleimide-PEG5K
average MN 5,000, OH, cross-linking reagent thiol reactive
Szinonimák:
Maleimide-PEG-OH, MAL-PEG-OH, Maleimide, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
C4H2O2NCH2CH2CONH(CH2CH2O)nH
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Terméknév
Maleimide-PEG5K-OH, average Mn 5,000
Forma
solid
molekulatömeg
average Mn 5,000
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Maleimide PEG Hydroxyl. Maleimide is thiol reactive and Hydroxyl is stable.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Song, W., et al.
Biomaterials, 35(9) (2014)