Fontos dokumentumok
JKA10037
8arm-PEG20K
average MN 20,000, Norbornene, tripentaerythritol core, thiol reactive
Szinonimák:
8arm-PEG-Norbornene, tripentaerythritol core, 8arm-PEG-NB, Polyethylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
product name
8arm-PEG20K-Norbornene, tripentaerythritol core, average Mn 20,000
form
solid
molekulatömeg
average Mn 20,000
reakcióalkalmasság
reactivity: thiol reactive
polimer felépítés
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.