Fontos dokumentumok
8.41731
Sigma-Aldrich
1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride
for synthesis
Szinonimák:
1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride, Trimesoylchloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H3Cl3O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
265.48
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
224-594-8
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
solid
bp
180 °C/21 hPa
mp
33-37 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >112 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
ClC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
InChI
1S/C9H3Cl3O3/c10-7(13)4-1-5(8(11)14)3-6(2-4)9(12)15/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UWCPYKQBIPYOLX-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup