Fontos dokumentumok
24419
Syringes for Shimadzu AOC14, 17, 20 and 20i Autosamplers
volume 10 μL, 10R-S-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm
Szinonimák:
SYRINGE SGE 10R-S-0.63
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tűméret
23 ga
Jellemzők
Syringe barrel color-coded dark orange for easy volume identification
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
SGE 002898
tű H
42 mm
térfogat
10 μL
kompatibilitás
for use with Shimadzu
Általános leírás
Autosampler allows introduction of samples from vials into LC or GC systems. It generally includes motorized sample syringes which help in drawing the samples from vial. The use of autosampler and syringe can remove human error and increase accuracy/precision of the injection.
Jogi információk
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)