Fontos dokumentumok
HAM202660
Hamilton® chromatography syringe, for Bruker/Varian/Chrompack GC Autosampler
model, 1002 LTN, cemented needle, volume × L 2.5 mL × 51 mm, needle gauge 22
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.03
material
Gastight syringe
grade
for chromatography
Jellemzők
autoclavable: no
model 1002 LTN, cemented needle
gyártó/kereskedő neve
Hamilton
parameter
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
200 psig pressure
tű belső átmérő × külső átmérő
0.41 mm × 0.72 mm
tű gauge
22
térfogat × H
2.5 mL × 51 mm
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)