Fontos dokumentumok
24523
Hamilton® syringes for PerkinElmer® GC Autosystem and Clarus 500
75 ASN/PE GC, volume 5 μL, needle size 23s ga (blunt tip), needle L 70 mm, needle type, LTN (fixed)
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
tűméret
23s ga (blunt tip)
Jellemzők
needle type LTN (fixed)
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 88035
tű H
70 mm
térfogat
5 μL
kompatibilitás
for use with PerkinElmer GC Autosystem
Related Categories
Általános leírás
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)