Merck
H42206
Sigma-Aldrich
N-Methyl-4-piperidinol
98%
Szinonimák:
1-Methyl-4-piperidinol, 4-Hydroxy-1-methylpiperidine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H13NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
115.17
Beilstein:
103024
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.4775 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN1CCC(O)CC1
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h6,8H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BAUWRHPMUVYFOD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for:
  • Optimization of Novobiocin scaffold to product antitumor agents
  • Substitution about the rigidifying ring for histamine H4 receptor antagonist synthesis
Reactant for synthesis of:
  • CaMKII inhibitors
  • VEGFR and FGFR kinase inhibitors
  • Phosphoinositide-3-kinase inhibitors
  • Protein lysine methyltransferase G9a inhibitors
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)