Merck
GF67141582
Lanthanum
powder, 400 max. part. size (micron), weight 25 g, purity 99.9%
Szinonimák:
LA006020
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
La
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.91
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141607
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99.9%
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 671-415-82
ellenállás
54 μΩ-cm
súly
25 g
maximum részecskeméret
400 (micron)
bp
3464 °C (lit.)
mp
920 °C (lit.)
sűrűség
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[La]
InChI
1S/La
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)