Fontos dokumentumok
263060
Gadolinium
−40 mesh, 99% trace rare earth metals basis
Teszt
99% trace rare earth metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: gadolinium
ellenállás
126 μΩ-cm, 20°C
részecskeméret
−40 mesh
bp
3273 °C (lit.)
mp
1313 °C (lit.)
sűrűség
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Gd]
InChI
1S/Gd
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Water-react 3
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Today, near-room-temperature refrigeration is almost entirely based on a vapor-compression refrigeration cycle.