Merck
GF63778786
Lanthanum
lump, 25 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99%
Szinonimák:
LA006100
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
La
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.91
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141607
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99%
form
lumps
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 637-787-86
ellenállás
54 μΩ-cm
súly
20 g
maximum csomóméret
25 mm
bp
3464 °C (lit.)
mp
920 °C (lit.)
sűrűség
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[La]
InChI
1S/La
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)