Fontos dokumentumok
261041
Cerium
ingot, under oil, 99.9% trace rare earth metals basis
Teszt
99.9% trace rare earth metals basis
Forma
ingot
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: cerium
ellenállás
73 μΩ-cm, 20°C
bp
3443 °C (lit.)
mp
795 °C (lit.)
sűrűség
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ce]
InChI
1S/Ce
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.