Fontos dokumentumok
GF60507019
Lanthanum
rod, 50mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Szinonimák:
Lanthanum, LA007910
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99%
form
rod
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 605-070-19
ellenállás
54 μΩ-cm
H × átmérő
50 mm × 6.35 mm
bp
3464 °C (lit.)
mp
920 °C (lit.)
sűrűség
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[La]
InChI
1S/La
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)