Fontos dokumentumok
GF29773963
Polyurethane
foam, thickness 10 mm, size 300 × 300 mm, bulk density 0.08 g/cm3
Szinonimák:
UR303810
About This Item
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Forma
foam
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 297-739-63
méret
300 × 300 mm
vastagság
10 mm
térfogatsúly
0.08 g/cm3
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)