Fontos dokumentumok
E8260
Ethoxyquin
≥75% (capillary GC)
Szinonimák:
1,2-Dihydro-6-ethoxy-2,2,4-trimethylquinoline, 6-Ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinoline
Teszt
≥75% (capillary GC)
Forma
liquid
sűrűség
1.03 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccc2NC(C)(C)C=C(C)c2c1
InChI
1S/C14H19NO/c1-5-16-11-6-7-13-12(8-11)10(2)9-14(3,4)15-13/h6-9,15H,5H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DECIPOUIJURFOJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?