Merck
79287
Supelco
Ethoxyquin-(ethoxy-d5)
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
6-(Ethoxy-d5)-1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinoline, Ethoxyquin-d5
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14D5H14NO
Molekulatömeg:
222.34
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
agriculture
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(C)(C)NC2=CC=C(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C=C21
Általános leírás
Ethoxyquin-(ethoxy-d5) is an isotope labeled analog of ethoxyquin − an antioxidant used as a protectant/post-harvest fungicide in animal feed as well as agricultural products, wherein the ethoxy protons are replaced by deuterium.
Alkalmazás
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The major advantage of using this technique is that the isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analogs, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis, potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dissipation, metabolism and sorption of pesticides used in fruit-packaging plants: towards an optimized depuration of their pesticide-contaminated agro-industrial effluents
Karas P, et al.
The Science of the Total Environment, 530(8), 129-139 (2015)
Residue levels of ethoxyquin, imazalil, and iprodione in pears under cold-storage conditions
Lopez ML and Riba M
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 47(8), 3228-3236 (1999)
Application of zirconium dioxide nanoparticle sorbent for the clean-up step in post-harvest pesticide residue analysis
Ucles A, et al.
Talanta, 144(8), 51-61 (2015)