553030
FPS-ZM1
≥98% (HPLC), semisolid,viscous liquid, RAGE antagonist, Calbiochem®
Szinonimák:
RAGE Antagonist, FPS-ZM1, Receptor for AGE Antagonist, FPS-ZM1, N-Benzyl-4-chloro-N-cyclohexylbenzamide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
RAGE Antagonist, FPS-ZM1, RAGE Antagonist, FPS-ZM1, is a blood-brain-barrier permeant blocker of RAGE V domain-mediated ligand binding (Ki = 25, 148, & 230 nM, respectively, against Aβ40, HMGB1 & S100B, binding to sRAGE).
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
semisolid
viscous liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(Cl)C=C1)N(CC2=CC=CC=C2)C3CCCCC3
InChI
1S/C20H22ClNO/c21-18-13-11-17(12-14-18)20(23)22(19-9-5-2-6-10-19)15-16-7-3-1-4-8-16/h1,3-4,7-8,11-14,19H,2,5-6,9-10,15H2
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
RAGE
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3