Merck
900162
Sigma-Aldrich
Ethyl pyruvate-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CO13CO2CH2CH3
Molekulatömeg:
117.11
UNSPSC kód:
51113400
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Teszt
≥98% (CP)
Forma
liquid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCO[13C](C(C)=O)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3/i5+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XXRCUYVCPSWGCC-HOSYLAQJSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
114.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
46 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jean-Michel Fernandes et al.
International journal of food sciences and nutrition, 72(1), 45-56 (2020-05-19)
Rice represents a primary source of carbohydrates in human nutrition. Upon its consumption, the released sugars are mostly absorbed, categorising rice as a high glycemic index food. Addition of ingredients is common practice when cooking rice, which may affect rice