Merck
69806
Sigma-Aldrich
(+)-tert-Butyl D-lactate
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H14O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.18
Beilstein:
1722069
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Forma
crystals
optikai aktivitás
[α]20/D +7.3±0.5°, c = 1.7% in methylene chloride
optikai tisztaság
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
mp
38-42 °C
funkcionális csoport
ester
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H14O3/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4/h5,8H,1-4H3/t5-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXXMVXXFAJGOQO-RXMQYKEDSA-N
Egyéb megjegyzések
Chiral building block; synthesis of depsipeptides by reaction with amino acid derivs.; Hydroxy-group activation and substitution reaction
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
U. Schmidt et al.
Synthesis, 475-475 (1988)
H. Kunz et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 84, 798-798 (1984)
H.C. Nung et al.
Tetrahedron Letters, 33, 2629-2629 (1992)
Wei-He Qian et al.
International journal of molecular medicine, 44(2), 569-581 (2019-06-08)
Alcoholic hepatitis (AH) is a fatal inflammatory syndrome with no effective treatments. Intestinal injury and intestinal endotoxemia (IETM) contribute greatly in the development of AH. MicroRNAs (miRNAs/miRs) have been reported to affect intestinal injury. The present study aims to investigate