Merck
697141
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-methylpyridine
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H8N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
mp
102-107 °C
SMILES string
Cc1ccncc1N
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-2-3-8-4-6(5)7/h2-4H,7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IBKMZYWDWWIWEL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)