Merck
415812
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate
98%
Szinonimák:
2-Cyano-3,3-diphenyl-2-propenoic acid ethyl ester, Ethyl α-cyano-β,β-diphenylacrylate, Ethyl 2-cyano-3,3-diphenyl-2-propenoate
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)2C=C(CN)CO2C2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
277.32
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
bp
174 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
97-99 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)\C(C#N)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H15NO2/c1-2-21-18(20)16(13-19)17(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAJNXBNRYMEYAZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)