Fontos dokumentumok
DWK90K16125F
KIMBLE® disposable screw thread culture tube
flat bottom borosilicate glass, tube diam. × L (16 mm) (125 mm), non-sterile
Szinonimák:
90K16125F
About This Item
Javasolt termékek
material
flat bottom borosilicate glass
flat bottom
screw top neck
transparent borosilicate glass tube
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
without cap
kiszerelés
case of 1000 ea Modular tray shrink-wrapped in plastic film
gyártó/kereskedő neve
Kimble® 90K16125F
cső átmérő × H
(16 mm) (125 mm)
szerelvény
neck (External Thread)
Általános leírás
- These tubes are suitable for tissue culture work and general bacteriological use.
- Modular trays are shrink-wrapped in plastic film
- Supplied without caps
- No marking spot
- Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)