Fontos dokumentumok
DWK45066C-15
KIMBLE® Solid Cap
black phenolic cap (with PTFE Liner), cap for 15-415
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.11
material
PTFE/rubber liner
black phenolic cap (with PTFE Liner)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
class B
kiszerelés
case of 300 ea
gyártó/kereskedő neve
Kimble® 45066C-15
szerelvény
cap for 15-415
Tulajdonságok és előnyök
• Specially formulated phenolic resin and liner adhesive to withstand the effects of repeated autoclaving• PTFE faced/general purpose white rubber liners are highly resistant to chemical effects• Excellent for general laboratory use• Identified in ASTM Specification E982, Class A requirements
Jogi információk
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)