Fontos dokumentumok
CLS9944816
Pyrex® disposable culture tubes, screw-cap style, flat bottom
capacity 17.0 mL
Szinonimák:
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99448
About This Item
UNSPSC kód:
41121706
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat bottom tube
menetméret
15-415
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
cap: no
without cap
kiszerelés
case of 1000
pack of 250
gyártó/kereskedő neve
Corning 99448-16
külső átmérő × H
16 mm × 125 mm
kapacitás
17.0 mL
nyak külső átmérő
15 mm
szín
clear
alkalmasság
suitable for (culture)
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
These disposable Pyrex culture tubes have a flat bottom and come without a marking spot. Tubes are borosilicate glass and are sold without caps.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)