Fontos dokumentumok
DWK73800-15415
KIMBLE® Solid Cap
with rubber liner, phenolic, cap for 15-415
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.11
material
PTFE/rubber liner
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
class A
kiszerelés
case of 1000 ea
gyártó/kereskedő neve
Kimble® 73800-15415
szerelvény
cap for 15-415
Általános leírás
Class A Caps with PTFE-Faced Rubber Liners highly resistant to temperature and steam during autoclaving
  • Specially formulated phenolic cap material
  • Autoclavable
  • White rubber liners
  • Excellent for general laboratory use
Identified in ASTM Specification E982, Class A requirement
Tulajdonságok és előnyök
• Autoclavable• White rubber liners• Excellent for general laboratory use• Identified in ASTM Specification E982, Class A requirement
Jogi információk
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)