Fontos dokumentumok
CLS9999915
Corning® disposable phenolic cap
15-415 thread
Szinonimák:
phenolic caps, threaded cap, threaded caps
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.43
gyártó/kereskedő neve
Corning 99999-15
H
16.0 mm
szerelvény
15-415 thread
Általános leírás
These disposable Corning caps are made from phenolic resin and are autoclavable at 121°C. Caps are provided with a white rubber liner.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)