Fontos dokumentumok
DWK73802-15415
KIMBLE® solid cap with PTFE faced rubber liner
black phenolic cap, cap for 15-415
Méret kiválasztása
1 EACH
81 360,00 Ft
81 360,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EACH
81 360,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.11
81 360,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
PTFE/rubber liner
black phenolic cap
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
class A
kiszerelés
case of 500 ea
gyártó/kereskedő neve
Kimble® 73802-15415
szerelvény
cap for 15-415
Általános leírás
Class A Caps with PTFE-Faced Rubber Liners highly resistant to temperature and steam during autoclaving
  • Specially formulated phenolic cap material
  • Autoclavabl
  • White rubber liners
  • Excellent for general laboratory use
  • Identified in ASTM Specification E982, Class A requirement
Jogi információk
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)