Fontos dokumentumok
DWK73785-15
KIMBLE® centrifuge tube
with screw-top finish, conical bottom clear glass, capacity (15 mL), without cap, non-sterile
About This Item
Javasolt termékek
material
conical bottom clear glass
conical bottom
transparent borosilicate glass tube
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
without cap
kiszerelés
case of 125 ea Modular trays are shrink-wrapped
gyártó/kereskedő neve
Kimble® 73785-15
kapacitás
(15 mL)
szerelvény
neck (External Thread)
Általános leírás
- These tubes are suitable for tissue culture work and general bacteriological use.
- Supplied without caps
- No marking spot
- Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)