Merck
D804
Sigma-Aldrich
γ-Decanolactone
98%
Szinonimák:
4-Hydroxydecanoic acid γ-lactone
Méret kiválasztása
5 G
14 000,00 Ft
14 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
14 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H18O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.25
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
14 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.449 (lit.)
sűrűség
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-9-7-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IFYYFLINQYPWGJ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
276.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
136 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Markus Lübke et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(24), 7094-7099 (2002-11-14)
Interactions between a well-characterized protein, beta-lactoglobulin, and two flavor compounds, beta-ionone and gamma-decalactone, were studied by 2D NMR spectroscopy. NMR spectra were recorded in aqueous solution (pH 2.0, 12 mM NaCl, 10% D(2)O) under conditions such that beta-lactoglobulin is present
Hirotoshi Tamura et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 53(13), 5397-5401 (2005-06-23)
Authenticity assessment of gamma-decalactone (1) and delta-decalactone (2) from peach (Prunus persica var. persica), apricot (Prunus armeniaca), and nectarine (Prunus persica var. nectarina) was performed using gas chromatography-isotope ratio mass spectrometry (GC-IRMS) in the combustion (C) and pyrolysis (P) mode.
Paulo Alexandre de Oliveira et al.
Experimental brain research, 187(1), 161-166 (2008-02-06)
Gamma-decanolactone is a monoterpene compound, and its psychopharmacological evaluation in mice revealed that it has a dose-dependent effect on the central nervous system, with hypnotic, anticonvulsant, and hypothermic activity. The aim of the present study was to investigate the effect
Mohamed Alchihab et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 158(1), 41-50 (2008-07-22)
Among 18 psychrophilic strains isolated near the Antarctic Station, the psychrophilic strain Rhodotorula aurantiaca A19 was selected for its ability of growth and gamma-decalactone production at low temperatures. The effects of temperature, initial pH, and castor oil concentration on the
Mohamed Alchihab et al.
Journal of industrial microbiology & biotechnology, 37(2), 167-172 (2009-11-11)
During the biotransformation of castor oil into gamma-decalactone, R. aurantiaca produced both the lactone form and its precursor (4-hydroxydecanoic acid). After six days of culture, a maximum yield of gamma-decalactone of 6.5 g/l was obtained. The parameters of gamma-decalactone adsorption