Merck
D73200
Sigma-Aldrich
3,6-Dichloropyridazine
97%
Méret kiválasztása
25 G
18 200,00 Ft
100 G
51 200,00 Ft
18 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
18 200,00 Ft
100 G
51 200,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H2Cl2N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
148.98
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
18 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
65-69 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc(Cl)nn1
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUSWJGOYDXFJSI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Yasser M Loksha et al.
Archiv der Pharmazie, 353(3), e1900295-e1900295 (2020-01-17)
Some novel derivatives of 2-alkyl 6-substituted pyridazin-3(2H)-ones were synthesized by condensation of 3,6-dichloropyridazine with the sodium salt of benzyl cyanide, followed by hydrolysis and coupling with alkyl halides. The synthesized compounds were screened as cyclooxygenase (COX)-1/COX-2 inhibitors and as analgesic