Merck
C89005
Sigma-Aldrich
N-Cyanoacetylurethane
98%
Szinonimák:
Ethyl cyanoacetylcarbamate
About This Item
Lineáris képlet:
NCCH2CONHCO2C2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.14
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
flakes
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
flakes
mp
167-169 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)NC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-2-11-6(10)8-5(9)3-4-7/h2-3H2,1H3,(H,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSOGVWWWGVFXGF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)