Merck
741493
Sigma-Aldrich
1,2-Diamino-3,5-dimethylbenzene
96%
Szinonimák:
3,5-Dimethyl-1,2-phenylenediamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H12N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
form
solid
mp
73-78 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C)c(N)c(N)c1
InChI
1S/C8H12N2/c1-5-3-6(2)8(10)7(9)4-5/h3-4H,9-10H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DMEPVFSJYHJGCD-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
1,2-Diamino-3,5-dimethylbenzene can be used as a starting material to synthesize:
  • Tetramethyl quinoxaline derivatives by reacting with 1,2-dicarbonyl compounds.
  • 5,7-Dimethyl-1H-benzotriazole by reacting with tert-butyl nitrite.
  • Dimethyl-1H-benzimidazole by reacting with dimethylformamide (DMF).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Expedient synthesis of benzimidazoles using amides
Kattimani PP, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(37), 29447-29455 (2015)
A Facile, Catalyst-Free Mechano-Synthesis of Quinoxalines and their In-Vitro Antibacterial Activity Study
Bhutia ZT, et al.
ChemistrySelect, 2(3), 1183-1187 (2017)
tert-Butyl nitrite mediated nitrogen transfer reactions: synthesis of benzotriazoles and azides at room temperature
Azeez S, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 16(37), 8280-8285 (2018)